Learn More
R&D Systems™ Human Pro-Collagen I alpha 1 Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
pezzi 96
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 78.10 - 5000 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 3.51 pg/mL |
| Tipo di campione | Cell Culture Supernatant, Cell Lysates, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Saliva, Serum, Tissue Lysates, Urine |
| Specificità | Natural and recombinant human Pro-Collagen I alpha 1. |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 1277 |
| Quantità | 1 Kit |
| Requisiti di stoccaggio | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |
| Sinonimo | Alpha-1 type I collagen, COL1A1, COL-IA1, Collagen 1, Collagen 1 alpha 1, collagen alpha 1 chain type I, collagen alpha-1(I) chain, collagen of skin, tendon and bone, alpha-1 chain, Collagen Type I Alpha 1 Chain, collagen, type I, alpha 1, Collagen1, Collagen-1, EDSARTH1, OI4, pro-alpha-1 collagen type 1, Type I Procollagen Alpha 1 Chain |
| Bersaglio | Human |