missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Pro-Corticoliberin/Pro-CRH Antibody, R&D Systems™

Sheep Polyclonal Antibody
Marca: R&D Systems AF5805
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Pro-Corticoliberin/Pro-CRH Polyclonal specifically detects Pro-Corticoliberin/Pro-CRH in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifica
| Pro-Corticoliberin/Pro-CRH | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| P06850 | |
| CRH | |
| E. coli-derived recombinant human Pro-Corticoliberin/Pro-CRH Leu25-Lys196 Accession # P06850 | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Detects human Pro-Corticoliberin/Pro-CRH in direct ELISAs and Western blots. | |
| Human | |
| IgG |
| Western Blot | |
| LYOPH | |
| Western Blot 1 ug/mL | |
| CRF, CRH, CRH1, ProCorticoliberin | |
| Sheep | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 1392 | |
| Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS. | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto