Learn More
Proteintech™ Human RBP4 ELISA Kit
Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Click to view available options
Target Species:
Human
Dimensione della confezione:
96 tests
Descrizione
- The assay recognizes human RBP4. An antibody specific for RBP4 has been pre-coated onto the microwells. The RBP4 protein in samples is captured by the coated antibody after incubation.
- Following extensive washing, another antibody of biotinylated specific for RBP4 is added to detect the captured RBP4 protein.
- For signal development, Sterptravidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent. Solution containing sulfuric acid is used to stop color development and the color intensity which is proportional to the quantity of bound protein is measurable at 450 nm with the correction wavelength set at 630 nm.
- RBP4 (retinol-binding protein 4) is a carrier protein that transports vitamin A (retinol) from the liver to the peripheral tissues. Synthesized primarily by hepatocytes and adipocytes as a 21 kDa non-glycosylated protein, RBP4 is secreted into the circulation as a retinol-RBP4 complex.
- In plasma the RBP4-retinol complex is bound to transthyretin (TRR), which prevents prevent kidney filtration.
- Two truncated forms of RBP4, RBP4-L (truncated at Leu-183) and RBP4-LL (truncated at Leu-182 and Leu-183), exist by proteolytic process. RBP4-L and RBP4-LL, which do not bind TTR, are normally excreted into the urine but accumulate in the serum during renal failure.
- Urinary RBP4 has been reported as marker for glomerular disease. RBP4 also was identified as an adipokine that elevated in some insulin-resistant states.
- Measurement of serum RBP4 could be used to assess the risk of insulin resistance, type 2 diabetes, obesity, and cardiovascular disease.
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | BC020633 |
| Intervallo saggio | 31.25 to 1000 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 2.3 pg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 13485 |
| Metodo di rilevamento | Sandwich ELISA, Double Antibody |
| Immunoassay Kit Format | Coated ELISA Kit |
| Tipo di campione | Plasma, Serum |
| Substrato | DAB |
| Target Species | Human |
| ID gene (immissione) | 5950 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 96TEST Rat MCP-1/CCL2 ELISA Kit
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine