missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Sonic Hedgehog/Shh N-Terminus DuoSet ELISA
Click to view available options
Quantità:
1 Kit (for 5 Plates)
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 7.81 to 500 pg/mL |
| Product Type | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 6469 |
| Quantità | 1 Kit (for 5 Plates) |
| Requisiti di stoccaggio | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Sinonimo | HHG1, HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5, MCOPCB5sonic hedgehog (Drosophila) homolog, Shh, ShhNC, SMMCI, SMMCIsonic hedgehog homolog (Drosophila), sonic hedgehog, sonic hedgehog homolog, sonic hedgehog protein, TPT, TPTPS |
| Bersaglio | Human |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto