Learn More
Human ST2/IL-33R PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody has been used in 4 publications
334.00€ - 565.00€
Specifica
Antigene ST2/IL-33R
Diluizione Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Polyclonal
Coniugato R-PE
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
18779937
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
R&D Systems
FAB5231P-025
25 Tests Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
18706339
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
R&D Systems
FAB5231P-100
100 Tests Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
ST2/IL-33R Polyclonal specifically detects ST2/IL-33R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifica
Specifica
ST2/IL-33R
Flow Cytometry
R-PE
RUO
Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
DER4, DER4ST2growth stimulation-expressed, FIT-1, IL-1 R4, IL1R4, IL-1R4, IL-1RL1, IL-33 R, IL33R, IL-33R, interleukin 1 receptor-like 1, interleukin 1 receptor-related protein, interleukin-1 receptor-like 1, Ly84, MGC32623, Protein ST2, ST2L, ST2V, T1, T1homolog of mouse growth stimulation-expressed
IL1RL1
IgG
Affinity Purified
Detects human ST2/IL-33 R in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 1% cross-reactivity with recombinant human (rh) IL-1 RI, rhIL-1 RII, rhIL-18 RI, and rhST-7 is observed.
Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Polyclonal
Goat
Human
BAA02233
9173
S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human ST2/IL-33 R Lys19-Phe328 Accession # BAA02233
Primary
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.