Learn More
R&D Systems™ Human ST3GAL5/GM3 Synthase (NP_003887) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18756868
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Codice prodotto. 18756868
Marca: R&D Systems™ RDC2904
Specifica
Gene ST3GAL5
Numero di accesso NP_003887
ID gene (immissione) 8869
Alias gene 3 S-T, alpha 2,3-sialyltransferase V, CMP-NeuAc:lactosylceramide alpha-2,3-sialyltransferase, EC 2.4.99.9, Ganglioside GM3 synthase, GM3 synthase, lactosylceramide alpha-2,3-sialyltransferase, SATI, Sialyltransferase 9, sialyltransferase 9 (CMP-NeuAc:lactosylceramide alpha-2,3-sialyltransferase;GM3 synthase), Siat9, SIATGM3S, ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 5, ST3Gal V, ST3GALV, ST3GalVSIAT9SATI
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Quantità 10 μg