Learn More
R&D Systems™ Human Thrombospondin-1 Quantikine ELISA Kit
Codice prodotto. 18742004
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
1 set
Codice prodotto. 18742004
Marca: R&D Systems™ DTSP10
Human Thrombospondin-1 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human Thrombospondin-1 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Thrombospondin-1 in cell culture supernates (25 ul), serum (10 ul), platelet-poor edta plasma (25 ul), platelet-poor heparin plasma (25 ul), saliva (50 ul), human milk (50 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo saggio 7.81 to 500 ng/mL
Assay Sensitivity 0.944 ng/mL
Coniugato HRP
Product Type Solid Phase Sandwich ELISA
Tipo di campione Cell Culture Supernatant, Human Milk, Platelet-poor Plasma (EDTA), Platelet-poor Plasma (EDTA, Heparin), Platelet-poor Plasma (Heparin), Saliva, Serum
Specificità Natural and Recombinant Human Thrombospondin-1
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
ID gene (immissione) 7057
Simbolo del gene THBS1
Quantità 1 Kit
Volume del campione Cell Culture Supernates (25uL),Serum (10uL),Platelet-poor EDTA Plasma (25uL),Platelet-poor Heparin Plasma (25uL),Saliva (50uL),Human Milk (50uL)
Requisiti di stoccaggio Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Sinonimo THBS, THBS1, THBS-1, thrombospondin 1, Thrombospondin1, thrombospondin-1p180, TSP-1, TSP1thrombospondin-1, TSPTSP-1
Bersaglio Thrombospondin-1