missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human TIM-1/KIM-1/HAVCR Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 16 publications
291.00€ - 2540.00€
Specifica
| Antigene | TIM-1/KIM-1/HAVCR |
|---|---|
| Clone | 219211 |
| Concentrazione | LYOPH |
| Diluizione | Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, CyTOF-ready |
| Applicazioni | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18757148
![]() |
R&D Systems
MAB1750-SP |
25 μg |
291.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18738468
![]() |
R&D Systems
MAB1750-100 |
100 μg |
645.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18747639
![]() |
R&D Systems
MAB1750-500 |
500 μg |
2540.00€
500µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
TIM-1/KIM-1/HAVCR Monoclonal specifically detects TIM-1/KIM-1/HAVCR in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready.Specifica
| TIM-1/KIM-1/HAVCR | |
| LYOPH | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative | |
| CD365, HAVCR1, HAVCR-1, HAVCRT cell immunoglobin domain and mucin domain protein 1, hepatitis A virus cellular receptor 1, Kidney injury molecule 1, KIM1, KIM-1, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 1, TIM1, TIM-1TIM, TIM1TIMD-1, TIMD1T-cell membrane protein 1 | |
| HAVCR1 | |
| IgG2b | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
| 219211 | |
| Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, CyTOF-ready | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| AAC39862 | |
| 26762 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human TIM-1/KIM-1/HAVCR Ser21-Thr288 Accession # AAC39862 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human TIM-1/KIM-1/HAVCR in direct ELISAs and Western blots. Does not cross-react with recombinant mouse (rm) TIM-1, rmTIM-2, or rhTIM-3. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto