missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human TIM-1/KIM-1/HAVCR DuoSet ELISA

Codice prodotto. 30000579
Click to view available options
Quantità:
1 Kit (for 15 Plates)
Dimensione della confezione:
pezzi 15
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30000579

Marca: R&D Systems™ DY1750B

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Includes

Capture antibody, detection antibody, recombinant standard, streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols

Human TIM-1/KIM-1/HAVCR DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

The Human TIM-1/KIM-1/HAVCR DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human TIM-1/KIM-1/HAVCR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Quantità 1 Kit (for 15 Plates)
Specie Human
Coniugato Biotin
Bersaglio legante TIM-1/KIM-1/HAVCR
Intervallo saggio 15.60 to 1000 pg/mL
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
ID gene (immissione) 26762
Sinonimo CD365, HAVcr-1, HAVCR1, HAVCRT cell immunoglobin domain and mucin domain protein 1, hepatitis A virus cellular receptor 1, Kidney injury molecule 1, KIM1, KIM-1, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 1, TIM1, TIM-1TIM, TIM1TIMD-1, TIMD1T-cell membrane protein 1
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato