Learn More
Proteintech Human TIMP1 ELISA Kit
Sfoglia Tutto Proteintech ProdottiDescrizione
KE00318 is a solid phase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA). The human TIMP1 ELISA kit is to be used to detect and quantify protein levels of endogenous human TIMP1. The assay recognizes human TIMP1. An antibody specific for human TIMP1 has been pre-coated onto the microwells. The human TIMP1 protein in samples is captured by the coated antibody after incubation. Following extensive washing, another horseradish peroxidase (HRP)-conjugated antibody specific for human TIMP1 is added to detect the captured human TIMP1 protein. For signal development, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent. Solution containing sulfuric acid is used to stop color development and the color intensity which is proportional to the quantity of bound protein is measurable at 450 nm with the correction wavelength set at 630 nm.
Specifica
Specifica
| Saggio | Sandwich |
| Specie ospite | Human |
| Quantità | 96 Tests |
| Formato | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
- Human TIMP1 ELISA Kit
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine