missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human TLL2 (NP_036597.1) VersaClone cDNA
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Specifica
Specifica
| Gene | TLL2 |
| Numero di accesso | NP_036597.1 |
| Concentrazione | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulazione | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Tipo di inserto | 3061 bp |
| ID gene (immissione) | 7093 |
| Alias gene | EC 3.4.24, EC 3.4.24.19, KIAA0932, KIAA0932EC 3.4.24.-, MGC133312, MGC133313, tolloid-like 2, tolloid-like protein 2 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Specie | Human |
| Quantità | 10 μg |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto