missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human TMPRSS4 (NP_063947.2) VersaClone cDNA
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Specifica
Specifica
| Gene | TMPRSS4 |
| Numero di accesso | NP_063947.2 |
| ID gene (immissione) | 56649 |
| Alias gene | CAPH2, Channel-activating protease 2, EC 3.4.21, EC 3.4.21.4, EC 3.4.21.43, Membrane-type serine protease 2, MT-SP2, TMPRSS3EC 3.4.21.-, transmembrane protease serine 4, transmembrane protease, serine 4, transmembrane serine protease 3, Type II membrane serine protease |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Specie | Human |
| Quantità | 10 μg |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto