Learn More
R&D Systems™ Human Total E-Cadherin DuoSet IC ELISA
Codice prodotto. 30021376
Click to view available options
Quantità confezione:
15 Plates
2 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
1 set
Codice prodotto. 30021376
Marca: R&D Systems™ DYC4225E
Contains the basic components required for the development of sandwich ELISAs to measure in cell lysates.
The Human Total E-Cadherin DuoSet IC ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human E-Cadherin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type ELISA Development Kit for Intracellular Proteins
Quantità 1 Kit
Specie Human
Coniugato Biotin
Intervallo saggio 156.00 to 10000 pg/mL
Cross-reattività <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
ID gene (immissione) 999
Quantità confezione 15 Plates
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.