Learn More
R&D Systems™ Human Total E-Cadherin DuoSet IC ELISA
Click to view available options
Quantità confezione:
15 Plates
2 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
1 set
Description
The Human Total E-Cadherin DuoSet IC ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human E-Cadherin.
Specifications
Specifications
| Product Type | ELISA Development Kit for Intracellular Proteins |
| Quantità | 1 Kit |
| Specie | Human |
| Coniugato | Biotin |
| Intervallo saggio | 156.00 to 10000 pg/mL |
| Cross-reattività | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 999 |
| Quantità confezione | 15 Plates |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |