Learn More
R&D Systems™ Human Total MMP-3 Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Quantità:
1 Pk. (6 Plates)
1 Plate
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
The Human Total MMP-3 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human MMP-3 in cell culture supernates (50 ul), serum (10 ul), heparin plasma (10 ul).
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 0.16 to 10 ng/mL |
| Assay Sensitivity | 0.045 ng/mL |
| Coniugato | HRP |
| Cross-reattività | Cross-species reactivity not tested. Cross-reactivity observed with 1 or more available related molecules. |
| Product Type | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Tipo di campione | Cell Culture Supernatant, Plasma (Heparin), Serum |
| Specificità | Natural and Recombinant Human total MMP-3 |
| Sufficiente per | 1 x 96-well Plate |
| Target Species | Human |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| Vedi altri risultati |