missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Total MMP-7 Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Quantità:
1 Pk. (6 Plates)
1 Plate
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
The Human Total MMP-7 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human MMP-7 in cell culture supernates (25 ul), serum (25 ul), heparin plasma (25 ul), saliva (25 ul), urine (50 ul).
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 0.16 to 10 ng/mL |
| Assay Sensitivity | 0.094 ng/mL |
| Coniugato | HRP |
| Cross-reattività | Cross-species reactivity not tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Product Type | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Tipo di campione | Cell Culture Supernatant, Plasma (Heparin), Saliva, Serum, Urine |
| Specificità | Natural and Recombinant Human MMP-7 |
| Sufficiente per | 6 x 96-well Plates |
| Target Species | Human |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto