missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human Total Progesterone R/NR3C3 DuoSet IC ELISA

Codice prodotto. 30021295
Click to view available options
Quantità confezione:
2 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
1 set
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30021295

Marca: R&D Systems™ DYC54155

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Human Total Progesterone R/NR3C3 DuoSet IC ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

The Human Total Progesterone R/NR3C3 DuoSet IC ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Progesterone R/NR3C3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Product Type ELISA Development Kit for Intracellular Proteins
Quantità 1 Kit
Specie Human
Coniugato Biotin
Cross-reattività <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
ID gene (immissione) 5241
Quantità confezione 5 Plates
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato