missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Total Progesterone R/NR3C3 DuoSet IC ELISA
Click to view available options
Quantità confezione:
2 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
The Human Total Progesterone R/NR3C3 DuoSet IC ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Progesterone R/NR3C3.
Specifica
Specifica
| Product Type | ELISA Development Kit for Intracellular Proteins |
| Quantità | 1 Kit |
| Specie | Human |
| Coniugato | Biotin |
| Cross-reattività | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 5241 |
| Quantità confezione | 5 Plates |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto