Learn More
Human Tryptophan Hydroxylase 1/TPH-1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
211.00€ - 451.00€
Specifica
Antigene Tryptophan Hydroxylase 1/TPH-1
Clone 508417
Concentrazione LYOPH
Diluizione Western Blot 1 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL
Applicazioni Western Blot, Immunoprecipitation
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Quantità Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Quantità Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18722599
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
MAB5276-SP
25 μg
211.00€
25µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
18018971
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
MAB5276
100 μg
451.00€
100µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beskrivning
Beskrivning
Tryptophan Hydroxylase 1/TPH-1 Monoclonal specifically detects Tryptophan Hydroxylase 1/TPH-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
Specifikationer
Specifikationer
Tryptophan Hydroxylase 1/TPH-1
LYOPH
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Mouse
Human
P17752
7166
S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human Tryptophan Hydroxylase 1/TPH-1 Met102-Pro403 Accession # P17752
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects human Tryptophan Hydroxylase 1/TPH-1 in direct ELISAs and Western blots.
508417
Western Blot 1 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
EC 1.14.16, EC 1.14.16.4, indoleacetic acid-5-hydroxylase, L-tryptophan hydroxylase, MGC119994, TPH, TPH-1, TPRH, TRPH, tryptophan 5-hydroxylase 1, Tryptophan 5-monooxygenase 1, tryptophan hydroxylase (tryptophan 5-monooxygenase), tryptophan hydroxylase 1
TPH1
IgG1
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
For Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.