missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human TSLP DuoSet ELISA
Click to view available options
Formato:
15 96-well Plates
5 96-well Plates
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 5
Descrizione
The Human TSLP DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human TSLP.
Specifica
Specifica
| Product Type | ELISA Kit |
| Quantità | 1 Kit |
| Specie | Human |
| Coniugato | Biotin |
| Intervallo saggio | 31.20 to 2000 pg/mL |
| Cross-reattività | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Formato | 5 96-well Plates |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto