missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human VEGF Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Quantità:
1 Plate
6 Plates
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
The Human VEGF Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human VEGF in cell culture supernates (200 ul), serum (100 ul), edta plasma (100 ul), heparin plasma (100 ul), citrate plasma (100 ul).
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 15.60 to 1000 pg/mL (Cell Culture Supernates), 31.30 to 2000 pg/mL (Serum, Heparin Plasma, Citrate Plasma, EDTA Plasma) |
| Assay Sensitivity | 5 pg/mL (Cell Culture Supernates), 9 pg/mL (Serum, Heparin Plasma, Citrate Plasma, EDTA Plasma) |
| Coniugato | HRP |
| Cross-reattività | Cross-species reactivity observed with 1 or more species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Tipo di campione | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum |
| Specificità | Natural and Recombinant Human VEGF. This assay also recognizes Recombinant Human VEGF165b. |
| Target Species | Human |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 7422 |
| Quantità | 6 Plates |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto