missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Human Vimentin ELISA Kit (Chemiluminescence)
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
1 set
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 62.50 to 4000 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 37.50 pg/mL |
| Product Type | ELISA Kit (Chemiluminescence) |
| Tipo di campione | Serum, Plasma, Biological Fluids |
| Specificità | This kit recognizes Human VIM in samples. No significant cross-reactivity or interference between Human VIM and analogues was observed. |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 7431 |
| Simbolo del gene | VIM |
| Quantità | 1 Kit |
| Disciplina di ricerca | Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Growth and Development, Hypoxia, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Stem Cells |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto