missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human XG Full-length ORF (AAI00768.1, 1 a.a. - 181 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | AAI00768.1 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID gene (immissione) | 7499 |
Peso molecolare | 46.2kDa |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16171892
|
Abnova™
H00007499-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16161892
|
Abnova™
H00007499-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This gene encodes the XG blood group antigen, and is located at the pseudoautosomal boundary on the short (p) arm of chromosome X. The three 5' exons reside in the pseudoautosomal region and the remaining exons within the X-specific end. A truncated copy of this gene is found on the Y chromosome at the pseudoautosomal boundary. It is transcribed, but not expected to make a Y-chromosome specific gene product. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MESWWGLPCLAFLCFLMHARGQRDFDLADALDDPEPTKKPNSDIYPKPKPPYYPQPENPDSGGNIYPRPKPRPQPQPGNSGNSGGSYFNDVDRDDGRYPPRPRPRPPAGGGGGGYSSYGNSDNTHGGDHHSTYGNPEGNMVAKIVSPIVSVVVVTLLGAAASYFKLNNRRNCFRTHEPENVSpecifica
AAI00768.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
46.2kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MESWWGLPCLAFLCFLMHARGQRDFDLADALDDPEPTKKPNSDIYPKPKPPYYPQPENPDSGGNIYPRPKPRPQPQPGNSGNSGGSYFNDVDRDDGRYPPRPRPRPPAGGGGGGYSSYGNSDNTHGGDHHSTYGNPEGNMVAKIVSPIVSVVVVTLLGAAASYFKLNNRRNCFRTHEPENV | |
RUO | |
XG | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
7499 | |
XG (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC118758/MGC118759/MGC118760/MGC118761/PBDX | |
XG | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |