missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteintech™ HumanKine™ Recombinant Human EPO Protein

Codice prodotto. 16821356 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 μg
100 μg
1000 μg
Dimensione della confezione:
1000µg
100µg
10µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16821356

Marca: Proteintech™ HZ116810UG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

HumanKine™ cytokines and growth factors are human cell expressed proteins in HEK293 cells

  • Results in authentic human proteins with native glycosylation, folding and increased stability, activity and purity

Specifica

ID gene (immissione) 2056
Peso molecolare 36 kDa, monomer, glycosylated
Quantità 10 μg
Specie Human
Ricostituzione Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 x PBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA).
Content And Storage Lyophilized proteins are stable for 1 year from the date of receipt if stored between -20 to -80°C. Upon reconstitution, it is recommended the solution be stored at 4°C for short term or at -20 to -80°C for long term. Repeated freeze thaw cycles should be avoided with reconstituted products.
Attività Typically ≤ 2.5 ng/mL EC50
Sistema di espressione Human embryonic kidney 293 (HEK293) human cell expression system
Forma Lyophilized
Purity or Quality Grade > 95%
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.