missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteintech™ HumanKine™ Recombinant Human GDNF Protein

Codice prodotto. 16841426 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 μg
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16841426

Marca: Proteintech™ HZ131110UG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

HumanKine™ cytokines and growth factors are human cell expressed proteins in HEK293 cells

  • Results in authentic human proteins with native glycosylation, folding and increased stability, activity and purity

Specifica

ID gene (immissione) 2668
Peso molecolare 33 to 36 kDa, homodimer,glycosylated
Quantità 10 μg
Specie Human
Ricostituzione Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 x PBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA).
Content And Storage Lyophilized proteins are stable for 1 year from the date of receipt if stored between -20 to -80°C. Upon reconstitution, it is recommended the solution be stored at 4°C for short term or at -20 to -80°C for long term. Repeated freeze thaw cycles should be avoided with reconstituted products.
Attività Typically ≤ 10 ng/mL EC50
Sistema di espressione Human embryonic kidney 293 (HEK293) human cell expression system
Forma Lyophilized
Purity or Quality Grade > 95%
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato