missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Proteintech™ HumanKine™ Recombinant Human IL-6 Protein
Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 μg
100 μg
1000 μg
Dimensione della confezione:
1000µg
100µg
10µg
Descrizione
- Results in authentic human proteins with native glycosylation, folding and increased stability, activity and purity
Specifica
Specifica
| ID gene (immissione) | 3569 |
| Peso molecolare | 21 and 29 kDa, monomer, glycosylated |
| Quantità | 100 μg |
| Specie | Human |
| Ricostituzione | Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 x PBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA). |
| Content And Storage | Lyophilized proteins are stable for 1 year from the date of receipt if stored between -20 to -80°C. Upon reconstitution, it is recommended the solution be stored at 4°C for short term or at -20 to -80°C for long term. Repeated freeze thaw cycles should be avoided with reconstituted products. |
| Attività | Typically ≤ 0.5 ng/mL EC50 |
| Sistema di espressione | Human embryonic kidney 293 (HEK293) human cell expression system |
| Forma | Lyophilized |
| Purity or Quality Grade | > 95% |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto