Learn More
Proteintech™ HumanKine™ Recombinant Human Sonic Hedgehog (SHH) Protein
Codice prodotto. 16801426 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 μg
100 μg
5 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
5µg
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 16801426
Marca: Proteintech™ HZ13065UG
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
HumanKine™ cytokines and growth factors are human cell expressed proteins in HEK293 cells
  • Results in authentic human proteins with native glycosylation, folding and increased stability, activity and purity
Specifica
ID gene (immissione) 6469
Peso molecolare 20 to 24 kDa
Quantità 5 μg
Specie Human
Ricostituzione Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile water containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA).
Content And Storage Lyophilized proteins are stable for 1 year from the date of receipt if stored between -20 to -80°C. Upon reconstitution, it is recommended the solution be stored at 4°C for short term or at -20 to -80°C for long term. Repeated freeze thaw cycles should be avoided with reconstituted products.
Attività Typically ≤ 350 ng/mL EC50
Sistema di espressione Human embryonic kidney 293 (HEK293) human cell expression system
Forma Lyophilized
Purity or Quality Grade > 90%