Learn More
Humic acid, sodium salt, 45-70%, technical, (as humic acid)
Codice prodotto. 10560211 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10560211 1 kg Plastic bottle 1kg
10284820 5 g Glass bottle 5g
10102920 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10560211 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 120860010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 68131-04-4 | C9H8Na2O4 | 226.139 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68131-04-4
Formula molecolare C9H8Na2O4
Molecular Weight (g/mol) 226.139
Numero MDL MFCD00135560
InChI Key HMGUIQPKFUZDPV-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo humic acid sodium salt, sodium bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, sodium humate, disodium bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2,3-dicarboxylate, disodium bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, bicyclo 2.2.1 hepta-5-ene-2,3-dicarboxylic acid disodium salt
PubChem CID 21908873
IUPAC Name disodium;bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylate
SMILES C1C2C=CC1C(C2C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Humic acid, sodium salt
Nota nome tech., 50-60% (as humic acid)
Punto di fusione >300.0°C
Colore Black
Intervallo percentuale saggio 45-70%
Percent Purity 45 to 70%
Grado Caratteristiche
Quantità 1 kg
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 14% to 25% (105°C, 4 hrs)
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Crystalline Powder