Learn More
Humic acid sodium salt, tech. 50-60% (as humic acid)
Codice prodotto. 15426395
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15426395 100 g 100g
15436395 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15426395 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041748.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 68131-04-4 | C9H8Na2O4 | 226.139 g/mol
Humic acid sodium salt is a principal component of humic substances. It boosts plant growth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68131-04-4
Formula molecolare C9H8Na2O4
Molecular Weight (g/mol) 226.139
Numero MDL MFCD00135560
InChI Key HMGUIQPKFUZDPV-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo humic acid sodium salt, sodium bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, sodium humate, disodium bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2,3-dicarboxylate, disodium bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, bicyclo 2.2.1 hepta-5-ene-2,3-dicarboxylic acid disodium salt
PubChem CID 21908873
IUPAC Name disodium;bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylate
SMILES C1C2C=CC1C(C2C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Humic acid sodium salt
Punto di fusione >300°C
Colore Black
Note percentuale saggio (as humic acid)
Indice di Merck 14,4752
Informazioni di solubilità Soluble in water (33.3 mg in 1 mL)
Percent Purity 50 to 60%
Grado Caratteristiche
Quantità 100 g
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Humic acid, sodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Humic acids, sodiumsalts
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.