Learn More
Humic acid sodium salt, tech. 50-60% (as humic acid)
Descrizione
Humic acid sodium salt is a principal component of humic substances. It boosts plant growth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Humic acid sodium salt |
| Punto di fusione | >300°C |
| Colore | Black |
| Quantità | 500 g |
| Forma fisica | Powder |
| Note percentuale saggio | (as humic acid) |
| Indice di Merck | 14,4752 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water (33.3 mg in 1 mL) |
| Percent Purity | 50 to 60% |
| Grado | Caratteristiche |
Sicherheit und Handhabung
- Humic acid, sodium salt
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Humic acids, sodiumsalts