Learn More
Humic acid
Descrizione
Metal chelator; pigments.Humic acid is used as a soil supplement in agriculture and human nutritional supplement. It is used to improve the growth and cultivation of crops, citrus, turf, flowers. It is also used to improve the strength of organically-deficient soils. It is utilized to stimulate the immune system and treating the influenza, avian flu, swine flu and other viral infections.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Humic acid |
| Quantità | 5 g |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Informazioni di solubilità | Slightly soluble in water,with much swellingSoluble in organic solvents like acetone and benzenol. Slightly soluble in water. |
Sicurezza e movimentazione
- Humic acid
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contain: Humic acids