Learn More
Rotronic™ Standard di umidità
Click to view available options
Tipo:
Standard di umidità
Standard di umidità (certificato)
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
Includes
SCS traceable calibration certificate, textile pads, Calibration instructions
Operazione facilmente eseguibile con gli standard di umidità, un dispositivo di calibrazione e il software HW4 in esecuzione su un PC.
- Le fiale contengono soluzioni saline insature
- Metodo di calibrazione in loco facile e sicuro
- Durata di conservazione illimitata
Specifica
Specifica
| Imballaggio | 0.1 |
| Certificato di analisi | Certificato di calibrazione tracciabile SCS, tampone in tessuto, istruzioni di calibrazione |
| Tecnica | Calibrazione e regolazione sul campo della sonda Rotronic |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Strumento Rotronic |
| Tipo | Standard di umidità |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Lithium monobromide