missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ HuR/ELAVL1 Recombinant Protein Antigen

Codice prodotto. 18135009 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18135009

Marca: Novus Biologicals™ NBP238548PEP

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition

A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human ELAVL1. The HuR/ELAVL1 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The HuR/ELAVL1 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.

This is a blocking peptide for NBP2-38548. This is a human recombinant protein expressed in E. coli with a N-terminal His-ABP tag and purified with IMAC chromatography.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Gene ID (Entrez) 1994
Specie Human
Metodo di purificazione Chromatography
Purezza >80%
Concentrazione 0.5mg/mL
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulazione PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Da utilizzare con (applicazione) Blocking/Neutralizing, Control
Simbolo del gene ELAVL1
Tipo di etichetta Unlabeled
Peso molecolare 20kDa
Product Type HuR/ELAVL1
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Sorgente E.Coli
Reattività specifica This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-38548. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/ml
Immunogeno MSNGYEDHMAEDCRGDIGRTNLIVN
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato