Learn More
R&D Systems™ Hyaluronan Quantikine ELISA Kit
Codice prodotto. 18742244
Click to view available options
Quantità:
1 Pack (6 Plates)
One 96-well plate
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 96
Codice prodotto. 18742244
Marca: R&D Systems™ DHYAL0
Hyaluronan Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Hyaluronan Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies multi-species Hyaluronan in cell culture supernates (50 ul), tissue homogenates (50 ul), serum (25 ul), edta plasma (25 ul), heparin plasma (25 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo saggio 0.63 - 40ng/mL
Assay Sensitivity 0.2ng/mL
Coniugato HRP
Tipo di campione Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Tissue Homogenates
Specificità 35 kDa Hyaluronan in Human, Mouse, Rat, Canine, and Porcine Samples
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
Quantità One 96-well plate
Volume del campione Cell Culture Supernates (50uL),Tissue Homogenates (50uL),Serum (25uL),EDTA Plasma (25uL),Heparin Plasma (25uL)
Requisiti di stoccaggio Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.