missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Hyaluronan Quantikine ELISA Kit

Codice prodotto. p-7223013
Click to view available options
Quantità:
1 Pack (6 Plates)
One 96-well plate
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 96
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18742244

Marca: R&D Systems™ DHYAL0

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Hyaluronan Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

The Hyaluronan Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies multi-species Hyaluronan in cell culture supernates (50 ul), tissue homogenates (50 ul), serum (25 ul), edta plasma (25 ul), heparin plasma (25 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Intervallo saggio 0.63 - 40ng/mL
Assay Sensitivity 0.2ng/mL
Coniugato HRP
Tipo di campione Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Tissue Homogenates
Specificità 35 kDa Hyaluronan in Human, Mouse, Rat, Canine, and Porcine Samples
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
Quantità One 96-well plate
Volume del campione Cell Culture Supernates (50uL),Tissue Homogenates (50uL),Serum (25uL),EDTA Plasma (25uL),Heparin Plasma (25uL)
Requisiti di stoccaggio Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato