Learn More
Cytiva HyCell STEM™ Media
Codice prodotto. 15236067
Codice prodotto. 15236067
Marca: Cytiva SR30004.01
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Culture human embryonic stem cells (hESCs) and induced pluripotent stem (hiPS) cells with HyCell-STEM™ Media, a complete media intended for use with stem cells on feeder layer cultures. This defined, serum-free formulation is used for expanding and maintaining stem cell colonies on feeder layer cultures with daily or every other day feeds, resulting in increased cell growth with fewer passages, all while maintaining pluripotency.