Learn More
Cytiva HyClone™ 100mM Sodium Pyruvate Solution
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Descrizione
- Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | cGMP and ISO 91:2 Guidelines |
| Content And Storage | 2° to 8°C |
| Descrizione | Sodium Pyruvate, 100mM Solution |
| Concentrazione | 100 mM |
| Sterilization Method | 0.1 μm Sterile-filtered |
| Livello di endotossine | =1.0EU/mL |
| Quantità | 100 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HyClone Sodium Pyruvate Solution
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 1.2% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.