Learn More
Cytiva HyClone™ ADCF-mab Powdered Media
Codice prodotto. 12340043
Click to view available options
Quantità:
5 L
Dimensione della confezione:
5L
Codice prodotto. 12340043
Marca: Cytiva SH30635.01
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Protein-free and animal-derived component-free medium
ADCF‐mAb powder medium does not contain poloxamer 188, L-glutamine, phenol red, or sodium bicarbonate.
ADCF-mAb is available in liquid and powder formats in user-friendly packaging.
  • Animal-derived component-free (ADCF) formulation
  • Designed for high cell yield and monoclonal antibody (MAb) production
  • Allows for direct or sequential adaptation
  • Component traceability
  • Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 2 to 8°C, away from light and moisture
Forma Powder
Sterilità Non-sterile
Con additivi HEPES
Senza additivi No Glutamine, No Phenol Red
Quantità 5 L