Learn More
HyClone™ AdvanceSTEM™ Adipogenic Differentiation kit
Click to view available options
Quantità:
5 mL kit
Dimensione della confezione:
1 set
Specifica
Specifica
| Tipo di cellula | Mesenchymal Stem Cells |
| Sterilità | Sterile-filtered |
| Quantità | 5 mL kit |
| Content And Storage | Store supplement frozen, store media at 2° to 8°C |
| Descrizione | AdvanceStem Amniotic epithelial expansion kit |