Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Human Somatic Stem Cell Media
Codice prodotto. 10763004
Click to view available options
Product Type:
Adipogenic Differentiation Medium
Dimensione della confezione:
450mL
Codice prodotto. 10763004
Marca: Cytiva SH30886.02
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Research mesenchymal stem cells with HyClone™ AdvanceSTEM™ Human Somatic Stem Cell Media.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di cellula Mesenchymal Stem Cells
Forma Liquid
Product Type Adipogenic Differentiation Medium
Sterilità Sterile-filtered
Quantità 450 mL
Content And Storage Store at 2° to 8°C away from light