Learn More
Cytiva HyClone™ Bovine Growth Serum
Codice prodotto. p-8013208
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Elaborazione:
Heat Inactivated
Irradiated
Irradiated (25 to 40 doses)
None
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 16201122
Marca: Cytiva SH30541.03IR2540
A cost-effective alternative to Fetal Bovine Serum (FBS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Test aggiuntivi Insulin, Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, Percent Saturation, Glucose, IgG
Content And Storage <–1°C
Quantità 500 mL
Sterilità Sterile
Sterilization Method Sequential-filtered, 100 nm
Elaborazione Irradiated (25 to 40 doses)
Testato per Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Concentrazione di endotossine ≤ 10 EU/mL
Calore inattivato No
Concentrazione emoglobina ≤ 10 mg/dL
Micoplasma rilevato Yes