Learn More
Cytiva HyClone™ CDM4CHO™ Media, Liquid
Codice prodotto. 10298023
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
1000 mL bottle
6 x 1000 mL
Con additivi:
Glutamine, Sodium Bicarbonate, Poloxamer 188
Sodium Bicarbonate, Poloxamer 188
Senza additivi:
No Glutamine, No Phenol Red, No HEPES, No Protein
No Phenol Red, No HEPES, No Protein
Dimensione della confezione:
1000mL
pezzi 6
Codice prodotto. 10298023
Marca: Cytiva SH30558.LS
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Support growth of CHO cell culture. HyClone™ CDM4CHO™ Media, Liquid is a serum-free, chemically defined media.
  • Formato: Liquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Liquid
Con additivi Sodium Bicarbonate, Poloxamer 188
Senza additivi No Glutamine, No Phenol Red, No HEPES, No Protein
Quantità 6 x 1000 mL
Certificazione/Conformità cGMP
Content And Storage 2° to 8°C
Descrizione CDM4CHO media