Learn More
Cytiva Siero bovino fetale HyClone™ (U.S.), caratterizzato
Codice prodotto. 17206896
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Elaborazione:
HI, Irr - 25 to 40 doses
Inattivato termicamente
Irradiated
Irradiated (25 to 40 doses)
Irradiated (30 to 45 doses)
Nessuno
None
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 17206896
Marca: Cytiva SH30071.02IR2540
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per l'uso come supplemento di siero per colture cellulari in vitro di cellule eucariotiche
  • Enhance growth of cells
  • Tested for endotoxin, hemoglobin, and additional biochemical assays
  • Filtered through serial 100 nm pore-size rated filters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Test aggiuntivi Albumin
Certificazione/Conformità Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Content And Storage Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C.
Country of Origin United States
Forma Liquid
Product Type Fetal Bovine Serum
Quantità 100 mL
Sterilità Sterile
Sterilization Method Sequential Triple-filtered, 100 nm
Grado Characterized
Elaborazione Irradiated (25 to 40 doses)
Testato per Bluetongue
Concentrazione di endotossine ≤ 25 EU/mL
Calore inattivato No
Concentrazione emoglobina ≤ 25 mg/dL
Linea di prodotti HyClone
Micoplasma rilevato No
Incluso il test di sicurezza USDA USDA Inspected