Learn More
Cytiva HyClone™ Cosmic Calf™ Serum (U.S.)
Product Code. 11556541
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1000 mL
Elaborazione:
Gamma Irradiated
Heat Inactivated
Irradiated, 25 to 40 doses
Irradiated, 30 to 45 doses
None
Unit Size:
1000mL
100mL
500mL
Product Code. 11556541
Brand: Cytiva SH30087.04IR
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Contains high quality iron-supplemented bovine calf serum with added growth promoting factors.
  • Age at time of collection: typically 16 - 22 weeks
  • Iron-supplemented with additional growth promoting components
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Test aggiuntivi Albumin, Alkaline Phosphatase, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Chloride, Creatinine, Gamma Globulin, Glucose, IgG, Insulin, Iron, Lactate Dehydrogenase, Osmolality, Percent Saturation, pH, Phosphorus, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Total Bilirubin, Total Protein
Certificazione/Conformità Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Content And Storage Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
Descrizione Gamma Irradiated Calf Serum
Additivo Iron and naturally derived components
Product Type Calf Bovine Serum
Quantità 1000 mL
Sterilità Sterile
Sterilization Method Sequential-filtered, 100 nm, Gamma-irradiated
Elaborazione Gamma Irradiated
Testato per Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.