Learn More
Cytiva HyClone™ Donor Equine Serum, US Origin
Codice prodotto. 16625745
Click to view available options
Elaborazione:
Heat Inactivated
Irradiated (25 to 40 kGy)
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 16625745
Marca: Cytiva SH30074.04HI
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Used to enhance cell culture performance; a cost-efficient alternative to Fetal Bovine Serum (FBS).
  • Carefully collected from animals fed an enriched diet to ensure proper nutrition
  • To reduce lipid concentration, the equine herd is fasted and then the blood is collected in a special facility using aseptic techniques
  • Coggins tests for equine infectious anemia are performed on each horse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Age >6 months
Country of Origin United States
Forma Liquid
Product Type Equine Serum
Quantità 1000 mL
Sterilization Method Sequential Triple-filtered, 100 nm
Elaborazione Heat Inactivated
Concentrazione di endotossine ≤ 10 EU/mL
Calore inattivato Yes
Concentrazione emoglobina ≤ 10 mg/dL
Linea di prodotti HyClone