Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's High Glucose Modified Eagles Medium
Codice prodotto. p-7058063
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
500 mL
6 x 1000 mL
6 x 500 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
500mL
pezzi 6
Codice prodotto. 10103542
Marca: Cytiva SH30022.01
Designed to support cell culture growth and biomanufacturing processes.
  • Formato: Liquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Liquid
Product Type DMEM/High glucose with L-glutamine; without sodium pyruvate
Sterilità Sterile-filtered
Sterilization Method 0.1 μm Sterile-filtered
Con additivi Glutamine, Glucose
Senza additivi No Sodium Pyruvate
Quantità 500 mL
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000
Content And Storage 2° to 8°C, away from light