Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
Codice prodotto. 10658364
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
500 mL
6 x 1000 mL
6 x 500 mL
Con additivi:
Glucose
Glucose, Sodium Pyruvate
Glutamine, Glucose
Glutamine, Ribonucleosides, Deoxyribonucleosides
Glutamine, Sodium Pyruvate
Senza additivi:
No Glutamine
No Glutamine, No Phenol Red
No Glutamine, No Phenol Red, No Sodium Pyruvate
No Glutamine, No Sodium Pyruvate
No HEPES
No Phenol Red, No Sodium Pyruvate
Dimensione della confezione:
1000mL
500mL
pezzi 6
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10658364
Brand: Cytiva SH30585.02
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Designed to support cell culture growth and biomanufacturing processes.
  • Formato: Liquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Forma Liquid
Product Type DMEM/High glucose modified without phenol red, sodium pyruvate, L-glutamine
Sterilization Method 0.1 μm Sterile-filtered
Con additivi Glucose
Senza additivi No Glutamine, No Phenol Red, No Sodium Pyruvate
Quantità 1000 mL
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000
Content And Storage 2° to 8°C, away from light
Descrizione Liquid modified medium with glucose; without phenol red, sodium pyruvate, and L-glutamine; 1000 mL bottle
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.