Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Phosphate Buffered Saline, Powder
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 L
2 x 5 L
50 L
Dimensione della confezione:
10L
2.50kg
50L
pezzi 2
Descrizione
Buffer cell culture with HyClone™ Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (PBS), Powder.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities |
| Content And Storage | 2° to 8° C |
| Forma | Powder |
| Sterilità | Non-sterile |
| Senza additivi | No Calcium, No Magnesium |
| Quantità | 10 L |