Learn More
Cytiva Tampone fosfato salino Dulbecco HyClone™, soluzione
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
1000 mL
6 x 500 mL
10 L
20 L
6 x 1000 mL
Concentrazione:
1 X
10 X
Con additivi:
Calcium, Magnesium
None
Senza additivi:
No Calcium, No Magnesium
No Calcium, No Magnesium, No Phenol Red
No Phenol Red
Dimensione della confezione:
1000mL
100mL
10L
20L
500mL
pezzi 6
Descrizione
- Formato: Liquido
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Manufactured under cGMP and ISO 9001 certified facilities |
| Content And Storage | 15° to 30°C |
| Descrizione | Tampone salino fosfato di Dulbecco (DPBS), HyClone, con calcio, magnesio, senza rosso fenolo |
| Concentrazione | 1 X |
| Forma | Liquid |
| Product Type | Dulbecco's Phosphate Buffered Saline |
| Sterilità | Sterile |
| Sterilization Method | 0.1 μm Sterile-filtered |
| Con additivi | Calcium, Magnesium |
| Senza additivi | No Phenol Red |
| Vedi altri risultati |