Learn More
Cytiva Tampone salino fosfato Dulbecco (soluzione) HyClone™
Coltura cellulare tampone con PBS in soluzione
Marca:  Cytiva SH30028.08
Dettagli aggiuntivi : Peso : 10.00000kg
Codice prodotto. 11591811
  • 316.00€ / 10L
Spedizione stimata: 29-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Format: Liquid
Specifica
Specifica
Manufactured under cGMP and ISO 9001 certified facilities
HyClone Dulbecco's Phosphate Buffered Salines (DPBS) Without Calcium, Magnesium, Phenol Red
Liquid
Sterile
None
≤0.025EU/mL
276±10mOsm/kg H2O
10 L
15° to 30°C
1 X
Dulbecco's Phosphate Buffered Saline
0.1 μm Sterile-filtered
No Calcium, No Magnesium
Serves as an irrigating, transporting or diluting fluid while maintaining cell tonicity and viability for a limited period of time
7 to 7.6